Learn More
VITLAB™ ETFE Griffin Beaker
Código de producto. p-8003826
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10508091 100 mL cada uno
10112361 500 ml cada uno
10007850 1000 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10508091 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 110404
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Transparent with easily readable, printed black scale. Vitlab™ ETFE Griffin Beakers possess good chemical resistance and thermal stability from -100°C to +150°C.
  • Griffin beakers made from ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) with a black imprinted scale
  • Transparent, with an easily readable black printed scale
  • Very good chemical resistance
  • Thermal stability from -100°C to +150°C
  • Available in eight different sizes from 25 to 1000mL
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Polypropylene
Para utilizar con (aplicación) For volume measurement
Altura (métrico) 72mm
Incrementos 20mL
Tipo Beaker
Graduated Sí
Scale Escala impresa en negro
Modelo Griffin