Learn More
VITLAB™ ETFE Griffin Beaker
Descripción
- Vasos de precipitados Griffin fabricados con ETFE (etileno tetrafluoroetileno) con una escala impresa en negro
- Transparente, con una escala impresa en negro fácil de leer
- Muy buena resistencia química
- Tolera temperaturas de - 100 °C a + 150 °C
- Disponibles en ocho tamaños, de 25 a 1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | ETFE |
| Para utilizar con (aplicación) | Para medir el volumen |
| Altura (métrico) | 143 mm |
| Tipo | Vaso de precipitados Griffin |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 285 |
| Scale | Escala impresa en negro |
| Mostrar más |