Learn More
BRAND™ Vasos de precipitados graduados de ETFE
Código de producto. p-8003825 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10089930 25 ml cada uno
10468372 50 ml cada uno
10488562 100 ml cada uno
10385181 250 ml cada uno
10488752 400 ml cada uno
10498752 500 ml cada uno
10439142 600 ml cada uno
10365231 1000 ml cada uno
8 options
Código de producto. 10089930
Marca: BRAND™ 90224
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos vasos de precipitados ofrecen una resistencia química extraordinaria para uso general en laboratorio.
  • Color translúcido
  • Con borde con reborde y boquilla
  • Con graduación
  • Se venden individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 32 mm
Capacidad (métrico) 25 ml
Material ETFE
Altura exterior (métrico) 50mm
Incrementos 5 ml
Cantidad 1Each
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Scale Escala impresa azul
Modelo Perfil bajo