Descripción
- Color translúcido
- Con borde con reborde y boquilla
- Con graduación
- Se venden individualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (métrico) | 88 mm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | ETFE |
| Altura (métrico) | 122 mm |
| Altura exterior (métrico) | 122 mm |
| Incrementos | 100 ml |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |