Learn More
BRAND™ Vasos de precipitados graduados de ETFE
Código de producto. 10385181 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10385181
Marca: BRAND™ 90248
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos vasos de precipitados ofrecen una resistencia química extraordinaria para uso general en laboratorio.
  • Color translúcido
  • Con borde con reborde y boquilla
  • Con graduación
  • Se venden individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 67 mm
Capacidad (métrico) 250 ml
Material ETFE
Altura (métrico) 96 mm
Altura exterior (métrico) 96 mm
Incrementos 50 ml
Cantidad 1 unidad
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Scale Escala impresa azul
Modelo Perfil bajo