missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ETFA Monoclonal Antibody (OTI5C4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA808409S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ETFA Monoclonal antibody specifically detects ETFA in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| ETFA | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q5XKR9 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 90736 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI5C4 | |
| Unconjugated | |
| FAM104B | |
| 2010200I21Rik; Alpha-ETF; D9Ertd394e; electron transfer flavoprotein alpha subunit; electron transfer flavoprotein alpha-subunit; electron transfer flavoprotein subunit alpha, mitochondrial; electron transfer flavoprotein, alpha polypeptide; electron transferring flavoprotein, alpha polypeptide; electron-transfer-flavoprotein alpha polypeptide; electron-transfer-flavoprotein, alpha polypeptide; EMA; ETF; ETFA; GA2; glutaric aciduria II; MADD | |
| Full length human recombinant protein of human FAM104B produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido