Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eszopiclona
Código de producto. p-7214813 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
17231316 1 g 1 g
17241316 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 17231316
Marca: Thermo Scientific Chemicals 467020010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138729-47-2
Fórmula molecular C17H17ClN6O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eszopiclona
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad acuo. solución: Insoluble.
Punto de fusión De 202,0 °C a 206,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 388,81
Clave InChI GBBSUAFBMRNDJC-INIZCTEOSA-N
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)O[C@@H]1N(C(=O)C2=NC=CN=C12)C1=CC=C(Cl)C=N1
Nombre IUPAC (5S)-6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-oxo-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol) 388.81