Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA competitivo de estrona-3-sulfato (E1S)
Código de producto. 15815853
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 15815853
Marca: Invitrogen™ EIA17E3S
Includes
Placas prerecubiertas, patrón, anticuerpo detector, conjugado con HRP, tampón de ensayo, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa y hoja de datos técnicos específicos del lote.
ELISA competitivo
The Human Estrone-3 Sulfate (E1S) ELISA quantitates human estrone-3 Sulfate in human serum,plasma,urine,dried fecal extracts or cell culture medium.
Principle of the method
The Estrone-3-Sulfate (E1S) Competitive ELISA research-use-only kit uses a specifically generated antibody to measure Estrone-3-Sulfate (E1S) in a variety of matrices,including serum,plasma,urine,and fecal samples. The kit will quantitatively measure E1S present in diluted buffer samples and tissue culture media samples. An E1S standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture rabbit antibodies. An E1S-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a polyclonal antibody to E1S to each well. After a 2-hour incubation the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound E1S-peroxidase conjugate. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Estrona-3-sulfato (1, 3, 5(10)-estratrien-3-ol-17-ona sulfato (E1S) se sintetiza en la porción fetal o cotiledonaria del placentoma. El sulfato de estrona, presente en plasma en una concentración más alta que la estrona no conjugada o el estradiol en mujeres no embarazadas y hombres normales, parece originarse casi por completo de una conjugación de estrona y tejidos no glandulares de estradiolina convertidos. El sulfato de estrona se elimina lentamente del plasma, por lo que su concentración no fluctúa marcadamente durante el día. El sulfato de estrona es cuantitativamente el estrógeno circulante más importante. El estrona-3-sulfato (E1S) es idéntico en todas las especies y por lo tanto este kit debe medir el estrona-3-sulfato de todas las fuentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 40,96-4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 26,4 pg
Descripción Kit de ELISA competitivo de estrona-3-sulfato (E1S)
ensayo Ensayo multiplex en la plataforma Luminex
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Método de detección Absorción (450 nm)
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Hormona esteroide
Tipo de muestra Extracto fecal, Orina, Plasma, Sobrenadante, Suero
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, ensayos de actividad, biología de proteínas, biología reproductiva, inflamación, estrés oxidativo, metabolismo, señalización celular, epigenética, hematología, daños del ADN, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de hormonas esteroideas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo 8,5%
CV intraensayo 4,2%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biología reproductiva
Volumen de muestra Extracto fecal, 50 μl; plasma, 1 μl; suero, 1 μl; sobrenadante, 50 μl; orina, 6,25 μl
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 2 h 30 min