Learn More
Estradiol valerianate, MedChemExpress
Código de producto. p-200097720
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16441038 5 g 5 g
16422259 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 16441038
Marca: Medchem Express HYB0672
MedChemExpress Estradiol valerianate (β-estradiol 17-valerate) is a synthetic estrogen widely used in combination with other steroid hormones in hormone replacement therapy drugs.
Estradiol valerianate (β-estradiol 17-valerate) is a synthetic estrogen widely used in combination with other steroid hormones in hormone replacement therapy drugs.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estradiol valerianate
CAS 979-32-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H32O3
Cantidad 5 g
Sinónimo β-Estradiol 17-valerate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (140.25 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]1([C@H]2OC(CCCC)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Peso molecular (g/mol) 356.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.5
Porcentaje de pureza 99.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death