Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-Estradiol, 98 %
Código de producto. p-4258835 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11916891 5 g Frasco de vidrio 5 GR
11906891 25 g Frasco de vidrio 25 GR
2 options
Código de producto. 11916891
Marca: Thermo Scientific Chemicals 436320050
Solicitar formato a granel o personalizado
β-Estradiol, 98%, CAS # 50-28-2, is an estrogen steroid sex hormone that regulates several biological functions including gene transcription and protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
•β-Estradiol es una hormona endógena natural en las mujeres
•Es una importante hormona sexual esteroidea involucrada en la regulación de varias funciones biológicas, incluyendo la transcripción génica y la síntesis de proteínas
•Esta hormona es producida por los ovarios y puede unirse a receptores nucleares específicos y activarlos
Aplicaciones
•β-Estradiol actúa como agonista y activador del receptor de hormonas estrogénicas de la PI 3-quinasa
•Muestra actividad inhibitoria contra la aldehído oxidasa
•β-Estradiol presenta actividades metabólicas y anabolizantes leves y aumenta la coagulabilidad sanguínea en experimentos in vivo
•Desempeña un papel en los procesos inmunitarios e inflamatorios
•β-Estradiol desencadena un aumento en la síntesis hepática de algunas proteínas, incluida la globulina de unión a hormonas sexuales (SHBG) y la globulina de unión tiroidea (TBG), y suprime la formación de la hormona foliculoestimulante (FSH)
• Este compuesto se ha utilizado para la maduración in vitro de complejos cúmulo-ovocitos bovinos (COC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-28-2
Fórmula molecular C18H24O2
Peso molecular (g/mol) 272.38
Clave InChI VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Sinónimo estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Estradiol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 176.0°C to 180.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,3758
Rotación específica +76° to +83° (20°C, 589nm) (c=1, dioxane)
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, hexane, ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.38
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • beta-Estradiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consigli di prudenza
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.