missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ESPN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ESPN |
|---|---|
| Concentración | 0.34 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16810295
|
Proteintech
20717-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16800295
|
Proteintech
20717-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The antibody is specific to ESPN.
Multifunctional actin-bundling protein. Plays a major role in regulating the organization, dimensions, dynamics and signaling capacities of the actin filament-rich, microvillus-type specializations that mediate sensory transduction in variouS mechanosensory and chemosensory cells.Especificaciones
| ESPN | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| B1AK53, Q63618, Q9ET47 | |
| 56226, 56227, 83715 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ESPN |
| 0.34 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| DFNB36, espin, ESPN | |
| Espn | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto