Learn More
Esmolol hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16468698
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16468698
Marca: Medchem Express HYB1392
MedChemExpress Esmolol hydrochloride is a beta adrenergic receptor blocker.
Esmolol hydrochloride is a beta adrenergic receptor blocker.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esmolol hydrochloride
CAS 81161-17-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H26ClNO4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (301.36 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (150.68 mM)
SMILES O=C(OC)CCC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 331.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.83
Porcentaje de pureza 99.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.