missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eslicarbazepine acetate, MedChemExpress

Código de producto. 16454457
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16454457 50 mg 50 miligramos
16482196 500 mg 500 miligramos
16428426 100 mg 100 miligramos
16418588 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16454457 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0703

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Eslicarbazepine acetate (BIA 2-093), an antiepileptic drug, is a dual a dual Inhibitor of β-Secretase and voltage-gated sodium channel.

Eslicarbazepine acetate (BIA 2-093), an antiepileptic drug, is a dual a dual Inhibitor of β-Secretase and voltage-gated sodium channel.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Eslicarbazepine acetate
Forma física Solid
CAS 236395-14-5
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16N2O3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo BIA 2-093
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (337.47 mM)
SMILES O=C(N1C2=CC=CC=C2C[C@H](OC(C)=O)C3=CC=CC=C31)N
Peso molecular (g/mol) 296.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.32
Porcentaje de pureza 99.72%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.