missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ESI-09, MedChemExpress

Código de producto. 16437148
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16437148

Marca: Medchem Express HY16704

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ESI-09 is a novel noncyclic nucleotide EPAC antagonist with IC50 values of 3.2 and 1.4 μM for EPAC1 and EPAC2, respectively.

ESI-09 is a novel noncyclic nucleotide EPAC antagonist with IC50 values of 3.2 and 1.4 μM for EPAC1 and EPAC2, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ESI-09
Forma física Powder
CAS 263707-16-0
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15ClN4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (142.09 mM)
SMILES O=C(C1=NOC(C(C)(C)C)=C1)/C(C#N)=N/NC2=CC(Cl)=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 330.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.77
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado