Descripción
- Esta barra única controla ESD sin el uso de carbonos y sin antiestáticos iónicos
- Grosor del asa: 2,4 mm
- Grosor del cabezal: 1 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 500 hisopos/bolsa (cinco bolsas interiores de 100 hisopos) |
| Longitud (métrico) | 66,1 mm |
| Longitud del mango (métrico) | 56,5 mm |
| Longitud de la cabeza (métrico) | 5 mm |
| Anchura de la cabeza (métrico) | 1 mm |