Learn More
Notrax Cable de tierra común ESD
Descripción
- Línea especializada de accesorios ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los empleados y equipos eléctricos sensibles
- Utilice estos accesorios para conectar la superficie de trabajo de la mesa, los empleados y el material conductor a un punto de conexión a tierra común
- Esto crea un equilibrio entre todos los artículos y el personal para garantizar que la electricidad estática fluya a tierra de manera controlada
- Para su uso en zonas de trabajo ESD para proteger componentes sensibles a la electrostática
- El cable de 45 m conecta las muñequeras o la alfombrilla de sobremesa a tierra
- Garantiza que todas las piezas tengan el mismo potencial de tierra
- Fácil de instalar, basta con colocarlo en una alfombrilla, enchufar el cable de la bobina de la correa de la muñeca y conectar el terminal a tierra
- Alfombrilla de resistencia de 1 Meg a tierra
- Disponible con terminal de anillo o conector hembra de 10 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Cable de puesta a tierra |
| Material | Alambre |
| Tipos de conector | Conector de anillo |