missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Esaxerenone, MedChemExpress

Código de producto. 16470659
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16470659 1 mg 1 miligramo
16484336 100 mg 100 miligramos
16433038 10 mg 10 miligramos
16409606 50 mg 50 miligramos
16405777 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16470659

Marca: Medchem Express HY100471

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Esaxerenone (CS-3150) is a highly potent and selective non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist.

Esaxerenone (CS-3150) is a highly potent and selective non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Esaxerenone
CAS 1632006-28-0
Color White to Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21F3N2O4S
Cantidad 1 mg
Sinónimo CS-3150 XL-550
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (214.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(CCO)C(C2=CC=CC=C2C(F)(F)F)=C1C)NC3=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 466.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.47
Porcentaje de pureza 99.53%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.