missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ESAM Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (202), Invitrogen™

Código de producto. 17729803
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17729803 50 μL 50 microlitros
17769643 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17729803

Marca: Invitrogen™ MA543454

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Specificity: Human ESAM

ESAM is a 55-kDa membrane protein composed of 2 extracellular Ig domains, a single transmembrane domain, and a 120 amino acid cytoplasmic domain. ESAM is related to members of the junctional adhesion molecule (JAM) family, and is expressed on endothelial cells and activated platelets. ESAM at endothelial tight junctions plays a role in the regulation of vascular permeability, in response to agents such as VEGF or extravasating neutrophils.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ESAM
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 202
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica ESAM
N.º de referencia del gen Q96AP7
Alias de gen 2310008D05Rik; endothelial cell adhesion molecule; endothelial cell-selective adhesion molecule; endothelial cell-specific adhesion molecule; Esam; Esam1; HUEL (C4orf1)-interacting protein; LP4791 protein; UNQ220/PRO246; W117m
Símbolos de los genes ESAM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human ESAM protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90952
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.