Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de laboratorio serie ES
Código de producto. p-4530679 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
158 L
tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16617892
Marca: Thermo Scientific™ 158RAEVTS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre un valioso espacio con los refrigeradores de laboratorio Thermo Scientific™ serie ES, diseñados para el almacenamiento en laboratorio de uso general.
Características:
  • Controlador integrado
  • Indicador digital
  • Alarmas de temperatura alta y baja
  • Puertas con cierre estándar
  • Bajo consumo de energía
  • Orificios de acceso
  • Marcado CE
Información para pedidos:
Solo disponible en regiones de 50 Hz; no disponible en Norteamérica ni en otras regiones de 60 Hz
Recomendados para:
Almacenamiento en laboratorios de uso general
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo Frigorífico de uso general
    Capacidad (imperial) 5,5 pies cuad.
    Capacidad (métrico) 158 L
    Intervalo de temperatura 1°C a 11°C
    Refrigerante R600a
    Modelo de puerta Con bisagras
    Estantes 3
    Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
    Aislamiento Sin HCFC, sin CFC
    Certificaciones/conformidad CE
    Modelo Bajo encimera
    Tipo de control Digital
    Puertos 1 orificio de acceso lateral de 16 mm
    Descongelación Automático
    Opciones de vigilancia Botón
    Fondo exterior (métrico) 65,8 cm
    Fondo interior (métrico) 48,0 cm
    Altura exterior (métrico) 85,0 cm
    Altura (métrico) interior 71,8 cm
    Anchura exterior (métrico) 59,9 cm
    Anchura (métrico) interior 50,0 cm
    tipo de tapón UE
    Tensión 230 V
    Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
    Frecuencia 50 Hz
    Peso con embalaje (métrico) 37,8 kg
    Cantidad Each