Learn More
Grant Instruments™ Kit de apilamiento ES-20/80
Click to view available options
Incluye:
Kit de apilamiento, 2
Kit de apilamiento, 3
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 65 x 10 x 10 cm |
| Peso (métrico) | 4 kg |
| Modelo | ESSK2 |
| Para utilizar con (equipo) | ES-20/80 y ES-20/80C |
| Incluye | Kit de apilamiento, 2 |
| Cantidad de embalaje | 1 |