Learn More
Erythropoietin R Antibody (Abbott patent anti-EPO Receptor) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Código de producto. 30173069
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30173069 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30173069
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328535JF669
Human Monoclonal Antibody
Erythropoietin R Monoclonal antibody specifically detects Erythropoietin R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Erythropoietin R
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Abbott patent anti-EPO Receptor
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EPO-R, erythropoietin receptor, MGC138358
Especie del huésped Human
Inmunógeno EPOR
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2057
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2