missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Erythropoietin R Antibody (38409), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB307X
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Erythropoietin R Monoclonal antibody specifically detects Erythropoietin R in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation
Especificaciones
| Erythropoietin R | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from ascites | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation | |
| 38409 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation | |
| EPO-R, erythropoietin receptor, MGC138358 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Erythropoietin R, Pro26-Pro250, Accession # P19235 | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Immunology, Signal Transduction | |
| 2057 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido