missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERp72 Antibody (004), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30157796
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30157796 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30157796

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP290207CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ERp72 Monoclonal antibody specifically detects ERp72 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERp72
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 004
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Endoplasmic reticulum resident protein 70, Endoplasmic reticulum resident protein 72, ER protein 70, ERp70, ERP70ER protein 72, ERp72, ERp-72, ERP72EC 5.3.4.1, intestinal-related), protein disulfide isomerase family A, member 4, protein disulfide isomerase related protein (calcium-binding protein, protein disulfide isomerase-associated 4, protein disulfide-isomerase A4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human ERp72 (Uniprot#: P13667; Met1-Thr641).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Membrane Trafficking and Chaperones, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9601
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.