Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces Erlenmeyer con junta cónica esmerilada
Código de producto. p-7222618
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
200 mL
2 L
Junta cónica estándar:
NS 19/26
NS 24/29
Toma NS 19/26
Toma NS 24/29
Toma NS 29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10652662
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03022473
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad.Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN EN ISO 4797 y además de la norma
  • Con escala (aprox. volumen /ml)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material:DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L
Incluye Junta cónica esmerilada
N.° por paquete 10/paq.
Junta cónica estándar NS 24/29
Diámetro exterior (métrico) 166 mm