Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces Erlenmeyer, cuello estrecho
Código de producto. p-7222474
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
1 L
3 L
Altura (métrico):
75 mm
90 mm
105 mm
131 mm
156 mm
180 mm
220 mm
310 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
10470133 25 mL 75 mm paquete de 10
10000421 300 mL 156 mm paquete de 10
10264341 3 L 310 mm paquete de 2
10335741 100 mL 105 mm paquete de 10
10345741 200 mL 131 mm paquete de 10
10727901 1 L 220 mm paquete de 10
10737711 50 mL 90 mm paquete de 10
10010421 500 mL 180 mm paquete de 10
8 options
Código de producto. 10470133
Marca: Lenz Laborglasintrumente 07020022
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN ISO 1773
  • Con reborde
  • Con graduación
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Diámetro exterior del cuello (métrico) 22 mm
Capacidad (métrico) 25 mL
Material Vidrio Duran
Altura (métrico) 75 mm
Cantidad 10/paq.