Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces Erlenmeyer, cuello estrecho
Código de producto. 10727901
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
1 L
3 L
Altura (métrico):
75 mm
90 mm
105 mm
131 mm
156 mm
180 mm
220 mm
310 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
10727901 1 L 220 mm paquete de 10
10470133 25 mL 75 mm paquete de 10
10000421 300 mL 156 mm paquete de 10
10264341 3 L 310 mm paquete de 2
10335741 100 mL 105 mm paquete de 10
10345741 200 mL 131 mm paquete de 10
10737711 50 mL 90 mm paquete de 10
10010421 500 mL 180 mm paquete de 10
8 options
Código de producto. 10727901
Marca: Lenz Laborglasintrumente 07020070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN ISO 1773
  • Con reborde
  • Con graduación
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Diámetro exterior del cuello (métrico) 42 mm
Capacidad (métrico) 1 L
Material Vidrio Duran
Altura (métrico) 220 mm
Cantidad 10/paq.