Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces Erlenmeyer, cuello estrecho
Código de producto. 10345741
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
1 L
3 L
Altura (métrico):
75 mm
90 mm
105 mm
131 mm
156 mm
180 mm
220 mm
310 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
Código de producto. 10345741
Marca: Lenz Laborglasintrumente 07020046
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN ISO 1773
  • Con reborde
  • Con graduación
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Diámetro exterior del cuello (métrico) 34 mm
Capacidad (métrico) 200 mL
Material Vidrio Duran
Altura (métrico) 131 mm
Cantidad 10/paq.