Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer con unión cónica esmerilada
Código de producto. 10074250
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
5 L
Junta de toma:
14/23 NS
19/26 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta de toma unitSize
10074250 200 mL 24/29 NS paquete de 10
10149120 1000 mL 45/40 NS paquete de 10
10472921 100 ml 14/23 NS paquete de 10
10523671 100 ml 24/29 NS paquete de 10
15360885 2000 ml 29/32 NS paquete de 10
11870482 10 ml 14/23 NS paquete de 10
10352801 2000 ml 45/40 NS paquete de 10
10334931 250 mL 19/26 NS paquete de 10
10268170 250 mL 24/29 NS paquete de 10
10712522 250 mL 45/40 NS paquete de 10
17705804 25 mL 19/26 NS paquete de 10
10303141 25 mL 14/23 NS paquete de 10
10261451 300 mL 45/40 NS paquete de 10
10185780 500 mL 24/29 NS paquete de 10
10204341 5 L 45/40 NS cada uno
10392751 500 mL 45/40 NS paquete de 10
15300895 50 ml 14/23 NS 10 PCS
10064250 50 ml 24/29 NS paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 10074250 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03022446
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Para la mezcla, el vertido y el almacenamiento de forma segura y sencilla de productos químicos en el laboratorio. Los matraces Erlenmeyer con unión cónica esmerilada Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
  • Conforme a DIN EN ISO 4797
  • Con escala (volumen aprox./ml)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Spécification
Descripción Junta cónica esmerilada, etiqueta de inscripción
Capacidad (métrico) 200 mL
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Junta de toma 24/29 NS
Diámetro exterior (métrico) 79 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.