Learn More
OHAUS™ Abrazadera para matraz Erlenmeyer
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Erlenmeyer de 2,8 l
Erlenmeyer de 2 l
Erlenmeyer de 3 l
Erlenmeyer de 4 l
Erlenmeyer de 5 l
Erlenmeyer de 6 l
Matraz Erlenmeyer de 1 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricadas en acero inoxidable
- Para su uso con matraces
- Diseñada para mantener los tubos en su sitio de forma segura
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Pinzas para matraces |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Erlenmeyer de 4 l |
| Para utilizar con (aplicación) | Matraces de soporte |
| Descripción | Abrazadera para matraz Erlenmeyer de 4 l |
| Color | Silver |
| Jaw Type | Four Interlocking |