Descripción
Accesorios para hasta 22 matraces Erlenmeyer (25, 500 o 1000 ml)
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Matraces Erlenmeyer de 25 ml |
| Tipo de producto | Accesorio Erlenmeyer |
| Para utilizar con (equipo) | Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 y Promax 1020 |
| N.º de posiciones | 22 |