Learn More
Heidolph™ Accesorio Erlenmeyer
Código de producto. 10673021 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Matraces Erlenmeyer de 1000 ml
Matraces Erlenmeyer de 100 ml
Matraces Erlenmeyer de 250 ml
Matraces Erlenmeyer de 25 ml
Matraces Erlenmeyer de 500 ml
Matraces Erlenmeyer de 50 ml
N.º de posiciones:
2
4
5
9
14
22
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Admite N.º de posiciones unitSize
10673021 Matraces Erlenmeyer de 100 ml 9 cada uno
10509721 Matraces Erlenmeyer de 25 ml 22 cada uno
10364721 Matraces Erlenmeyer de 50 ml 14 cada uno
10408922 Matraces Erlenmeyer de 250 ml 5 cada uno
10767441 Matraces Erlenmeyer de 500 ml 4 cada uno
10603031 Matraces Erlenmeyer de 1000 ml 2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10673021 Supplier Heidolph™ Supplier No. 5497400000
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para su uso con Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 y Promax 1020
Accesorios para hasta 22 matraces Erlenmeyer (25, 50, 100, 250, 500 o 1000 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Admite Matraces Erlenmeyer de 100 ml
Tipo de producto Accesorio Erlenmeyer
Para utilizar con (equipo) Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 y Promax 1020
N.º de posiciones 9