Learn More
Azul-negro R Eriochrome, puro, C.I.15705, indicador de metal, Fisher Chemical
Código de producto. 10356420 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
10356420 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10356420
Marca: Fisher Chemical E/0200/46
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Número MDL 4069
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.39g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Negro
pH 9.4
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcon]TS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.