Learn More
Thermo Scientific Chemicals Negro T Eriochrome™, puro, grado indicador
Código de producto. 10256570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10256570 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10460121 25 g Frasco de vidrio 25 g
10793421 100 g Frasco de vidrio 100 g
10073110 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10256570 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 228360010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1787-61-7
Fórmula molecular C20H12N3NaO7S
Peso molecular (g/mol) 461.38
Número MDL MFCD00003935
Clave InChI JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Sinónimo C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
PubChem CID 87355429
Nombre IUPAC ácido (4Z)-4-[(1-hidroxinaftalen-2-il)hidraziniliden]-7-nitro-3-oxonaftalen-1-sulfónico; sodio
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eriochrome™ Black T
Beilstein 16, III, 320
Índice Merck 15, 3725
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.38
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad Passes (for complexometric determination of metals)
Espectrometría UV Complies
Color Negro a negro-marrón
Cantidad 1 kg
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Eriochrome Black T
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-Naphthalenesulfonic acid monosodium salt