Learn More
Cole-Parmer™ Portaobjetos de vidrio lisos con esquinas recortadas Erie Scientific™
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Reduzca las posibilidades de cortarse el dedo o rasgarse un guante cuando utilice estos portaobjetos. Los portaobjetos de vidrio lisos con esquinas recortadas Cole-Parmer™ Erie Scientific™ presentan esquinas recortadas para facilitar su manejo, ideales para hacer frotis.
Las esquinas recortadas de forma drástica mantienen la muestra alejada de los bordes del portaobjetos.
- Los portaobjetos cuentan con unas dimensiones de 75 × 25 mm y 1 mm de grosor
- Disponible en una sola gruesa (144 portaobjetos)
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Anchura (métrico) | 25 mm |
| Material | Vidrio liso |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Tipo | Portaobjetos de microscopio |
| Estilo de esquina | Recortada |
| Cantidad | 144/Paq. |