Learn More
Erianin, MedChemExpress
Código de producto. 16464847
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16464847 50 mg 50 miligramos
16439008 10 mg 10 miligramos
16431428 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16464847
Marca: Medchem Express HYN0517
MedChemExpress Erianin, often used as an antipyretic and analgesic agent, could inhibit IDO-induced tumor angiogenesis.
Erianin, often used as an antipyretic and analgesic agent, could inhibit IDO-induced tumor angiogenesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erianin
CAS 95041-90-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (314.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(CCC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=CC=C1OC
Peso molecular (g/mol) 318.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.36
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death