missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERH Antibody [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30158666
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30158666 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30158666 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP318856JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ERH Polyclonal antibody specifically detects ERH in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERH
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DROER, enhancer of rudimentary (Drosophila) homolog, enhancer of rudimentary homolog, enhancer of rudimentary homolog (Drosophila), FLJ27340
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human ERH (Accession#: P84090; Met1-Lys104)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2079
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.