Learn More
ERGIC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ERGIC1 |
|---|---|
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16875604
|
Proteintech
16108-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16865604
|
Proteintech
16108-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The MW of this protein is 32 kDa, and this antibody specifically recognizes the 32 kDa protein.
The function of ERGIC1 remains largely unknown. ERGIC1 was highly expressed in most primary prostate tumors. It is an intriguing potential drug target especially for the ERG oncogene expressing tumors.Especificaciones
| ERGIC1 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Q969X5, Q9DC16 | |
| 287177, 57222, 67458 | |
| ERGIC1 Fusion Protein Ag9025 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ERGIC1 |
| 0.2 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ERGIC 32, ERGIC1, ERGIC32, KIAA1181, NET24 | |
| Ergic1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |