Learn More
ERG Antibody (Jackson Foundation patent anti-ERG) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Código de producto. 30166093
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30166093 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30166093
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328267JF669
Human Monoclonal Antibody
ERG Monoclonal antibody specifically detects ERG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ERG
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Jackson Foundation patent anti-ERG
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen transcriptional regulator ERG, 10ets-related, erg-3, p55, TMPRSS2-ERG prostate cancer specific, transcriptional regulator ERG, Transforming protein ERG, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog (avian), v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene like, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene like (avian)
Especie del huésped Human
Inmunógeno ERG
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2078
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1