missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERG Antibody (ERG/6980) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30176585
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30176585 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30176585

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP320947JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ERG Monoclonal antibody specifically detects ERG in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERG
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ERG/6980
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen transcriptional regulator ERG, 10ets-related, erg-3, p55, TMPRSS2-ERG prostate cancer specific, transcriptional regulator ERG, Transforming protein ERG, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog (avian), v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene like, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene like (avian)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa450 to 479) (C-terminus) of human ERG (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2078
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.