Learn More
Invitrogen™ Erfonrilimab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
Código de producto. 30131490
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30131490 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30131490
Marca: Invitrogen™ MA554889
This item is not returnable. View return policy
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Compatible with Direct ELISA.
Erfonrilimab is a bispecific antibody that targets both PD-1 and CTLA-4, enhancing T-cell activation and anti-tumor immune response.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Erfonrilimab Humanized
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
Alias de gen KN 046
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant Human CD274/PD-L1/B7-H1 and CD152/CTLA4.
Método de purificación Metal-chelate chromatography, Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype VH-VH'-CH (IgG1)