Learn More
Bochem™ Quemador Erdgas TECLU
Descripción
- Regulación del aire
- Válvula de aguja
- Llama piloto
- Temperatura máxima de 1300°C
- DIN 30665
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mechero TECLU |
| Tipo de gas | Gas natural, propano, Propane |
| Material | Níquel, acero |
| Diámetro (métrico) | 76 mm |
| Altura (métrico) | 165 mm |
| Incluye | Válvula de aguja |
| Temperatura máxima | 1300°C |
| N.° por paquete | 1 unidad |