Learn More
Bochem™ Quemador de seguridad de gas con válvula de aguja
Click to view available options
Tipo de producto:
Quemador
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Un centro de gravedad bajo y el revestimiento de caucho antideslizante debajo de la base garantizan una estabilidad absoluta
- Todos los conductos de gas están torneados de una pieza de latón para una precisión máxima y una seguridad absoluta
- El mando ergonómico fácil de usar permite una regulación precisa del suministro de gas
- Fabricado con latón chapado en níquel conforme a la norma DIN 30665
- Mantiene la temperatura hasta 1300°C
- Piloto de seguridad termoeléctrico: tras la extinción de la llama, el elemento de seguridad térmico cierra el suministro de gas de la recámara del imán
- La llama piloto dispara la llama principal
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Quemador |
| Tipo de gas | Gas natural |
| Material | Níquel, acero |
| Diámetro (métrico) | 78 mm |
| Altura (métrico) | 170 mm |
| Incluye | Válvula de aguja |
| Temperatura máxima | 1300°C |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 0,8 kg |