Learn More
Bochem™ Mecheros Bunsen Erdgas
Código de producto. 10641542
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
76 mm
78 mm
80 mm
Altura (métrico):
160 mm
165 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
10641542 78 mm 160 mm cada uno
10038870 80 mm 165 mm cada uno
10122651 76 mm 165 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10641542
Marca: Bochem™ 7050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con gas natural / propano
  • Válvula de aguja
  • Para su uso con gas natural / propano
  • Regulación del aire
  • Llama piloto
  • Temperatura máxima de 1300°C
  • DIN 30665
Especificaciones
Tipo de producto Mechero Bunsen
Tipo de gas Gas natural, propano, Propane
Material Ms-Ni
Diámetro (métrico) 78 mm
Altura (métrico) 160 mm
Incluye Llave de paso
Temperatura máxima 1300°C