Learn More
Bochem™ Mecheros Bunsen Erdgas
Descripción
- Válvula de aguja
- Para su uso con gas natural / propano
- Regulación del aire
- Llama piloto
- Temperatura máxima de 1300°C
- DIN 30665
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mechero Bunsen |
| Tipo de gas | Gas natural, propano, Propane |
| Material | Níquel, acero |
| Diámetro (métrico) | 76 mm |
| Altura (métrico) | 165 mm |
| Temperatura máxima | 1300°C |
| Peso (métrico) | 0,25 kg |