Learn More
Bochem™ Mecheros Bunsen Erdgas
Código de producto. 10038870
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
76 mm
78 mm
80 mm
Altura (métrico):
160 mm
165 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
10038870 80 mm 165 mm cada uno
10641542 78 mm 160 mm cada uno
10122651 76 mm 165 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10038870 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 7330
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con gas natural / propano
  • Válvula de aguja
  • Para su uso con gas natural / propano
  • Regulación del aire
  • Llama piloto
  • Temperatura máxima de 1300°C
  • DIN 30665
Especificaciones
Tipo de producto Mechero Bunsen
Tipo de gas Gas natural, propano, Propane
Material Níquel, acero
Diámetro (métrico) 80 mm
Altura (métrico) 165 mm
Incluye Válvula de aguja
Temperatura máxima 1300°C
Peso (métrico) 0,8 kg