missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERCC1 Mouse anti-Human, Clone: OTI12F11, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17613811
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17613811 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17613811 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF504333

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

The mammalian ERCC1 (Excision Repair Cross Complementing) polypeptide is required for nucleotide excision repair (NER) of damaged DNA and is homologous to Saccharomyces cerevisiae RAD10, which functions in repair and mitotic intrachromosomal recombination. NER mechanism involves dual incisions on both sides of the damage catalyzed by two nucleases. In mammalian cells XPG cleaves 3′ of the DNA lesion while the ERCC1-XPF complex makes the 5′ incision.

Especificaciones

Antígeno ERCC1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI12F11
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica ERCC1
N.º de referencia del gen P07992
Alias de gen COFS4, RAD10, UV20
Símbolos de los genes ERCC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human ERCC1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2067
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.