Learn More
ERCC1 Monoclonal Antibody (OTI3G5), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17545281
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17545281 30 μL 30 microlitros
17525281 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17545281
Marca: Origene Technologies TA501828S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
ERCC1 Monoclonal antibody specifically detects ERCC1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Especificaciones
Antígeno ERCC1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3G5
Concentración 0.46 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ADI1
N.º de referencia del gen Q9BV57
Alias de gen COFS4; DNA excision repair protein ERCC-1; ERCC excision repair 1, endonuclease non-catalytic subunit; Ercc1; Ercc-1; excision repair cross-complementation group 1; excision repair cross-complementing 1; excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 1; excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 1 (includes overlapping antisense sequence); hypothetical protein LOC405807; RAD10; UV20; zgc:77511
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ADI1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55256
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1