Learn More
ERCC1 Monoclonal Antibody (OTI3G5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA501828
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The mammalian ERCC1 (Excision Repair Cross Complementing) polypeptide is required for nucleotide excision repair (NER) of damaged DNA and is homologous to Saccharomyces cerevisiae RAD10, which functions in repair and mitotic intrachromosomal recombination. NER mechanism involves dual incisions on both sides of the damage catalyzed by two nucleases. In mammalian cells XPG cleaves 3′ of the DNA lesion while the ERCC1-XPF complex makes the 5′ incision.Especificaciones
| ERCC1 | |
| Monoclonal | |
| 0.46 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P07992 | |
| ERCC1 | |
| Full length human recombit protein of human ERCC1 produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| OTI3G5 | |
| Unconjugated | |
| ERCC1 | |
| COFS4, RAD10, UV20 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 2067 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.