missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ercalcidiol, MedChemExpress

Código de producto. 16470498
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16470498 5 mg 5 miligramos
16491919 1 mg 1 miligramo
16458038 10 mg 10 miligramos
16453746 25 mg 25 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16470498

Marca: Medchem Express HY32349

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ercalcidiol is a metabolite of vitamin D2, is regarded as an indicator of vitamin D nutritional status.

Ercalcidiol is a metabolite of vitamin D2, is regarded as an indicator of vitamin D nutritional status.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ercalcidiol
CAS 21343-40-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H44O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo 25-hydroxy Vitamin D2
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.34 mM)
SMILES C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](/C=C/[C@@H](C(C)(O)C)C)C)CCC/2)[H]
Peso molecular (g/mol) 412.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.65
Porcentaje de pureza 98.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.