Learn More
Thermo Scientific Chemicals Análogo de la erbstatina
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5mg
10mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
Descripción
An inhibitor of the EGF receptor associated tyrosine kinase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10mg |
| Descripción | Amarillo |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Un inhibidor de la tirosina cinasa asociada al receptor del EGF |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194,19g/mol |
| Solubilidad | Soluble en metanol o 0,1 M de NaOH; insoluble en agua |
| Tipo de producto | Reactivo de transducción de la señal |
| Formulario | Polvo |
| Clave InChI | BQCNSTFWSKOWMA-GORDUTHDSA-N |
| SMILES | COC(=O)\C=C\C1=CC(O)=CC=C1O |
| Mostrar más |